Przejdź do
SML1069
TH287 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(2,3-Dichlorophenyl)-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10Cl2N4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1069, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CC(C2=NC(N)=NC(NC)=C2)=C1Cl.Cl
InChI
1S/C11H10Cl2N4.ClH/c1-15-9-5-8(16-11(14)17-9)6-3-2-4-7(12)10(6)13;/h2-5H,1H3,(H3,14,15,16,17);1H
InChI key
YBLIJWDQSUDCJU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TH287 is a potent inhibitor of human 7,8-Dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1) with an IC50 value of 0.8 nM. MTH1 hydrolyzes oxidized purine nucleoside triphosphates that might otherwise be incorporated into DNA/RNA and contribute to DNA damage. MTH1 removal of oxidized nucleotides that result from increased levels of reactive oxygen species (ROS) in fast-proliferating cancer cells helps protect cancer cells from proliferative stress and prevent cancer cell death. TH287 is considered a new target for cancer therapy. TH287 is highly selective towards MTH1, with no relevant inhibition of other members of the nudix protein family. TH287 has been shown to selectively kill a variety of cancer cell lines, but is rapidly metablized, so not as useful for in vivo studies.
TH287 is a potent inhibitor of human 7,8-Dihydro-8-oxoguaninetriphosphatase MTH1 (NUDT1).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)