Przejdź do
SML1070
SR-58611A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Amibegron, [[(7S)-7-[[(2R)-2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl]oxy acetic acid ethyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26ClNO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -75 to -95°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC([C@@H](O)CN[C@@H]2CC(C=C(OCC(OCC)=O)C=C3)=C3CC2)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C22H26ClNO4.ClH/c1-2-27-22(26)14-28-20-9-7-15-6-8-19(11-17(15)12-20)24-13-21(25)16-4-3-5-18(23)10-16;/h3-5,7,9-10,12,19,21,24-25H,2,6,8,11,13-14H2,1H3;1H/t19-,21-;/m0./s1
InChI key
NQIZCDQCNYCVAS-RQBPZYBGSA-N
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Biochem/physiol Actions
SR58611A is a potent, specific 3β adrenergic receptor agonist.
SR58611A is a potent, specific b3 adrenergic receptor agonist. The EC50 for reduction of β3-mediated spontaneous motility in rat distal colon sections is 3.5 nM. Minimal anti-depressant efficacious doses for SR58611A are 0.1-0.3 mpk in rodent models.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)