Przejdź do
SML1082
Lamotrigine isethionate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine mono(2-hydroxyethanesulfonate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
873,00 zł
742,05 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7Cl2N5 · C2H6O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
742,05 zł
Cena katalogowa873,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(N=N1)=NC(N)=C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl.OCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7Cl2N5.C2H6O4S/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7;3-1-2-7(4,5)6/h1-3H,(H4,12,13,14,16);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI key
CJIDZLNMKONKAD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant, water soluble salt of Lamotrigine (Catalog No. L3791).
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP10971356756Y0001030
Lamotrigine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1097
Lamotrigine
Lamotrigine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356756
Lamotrigine
Lamotrigine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001030
Lamotrigine
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)