Przejdź do
SML1083
Ethacrynic acid
≥97% (HPLC), glutathione S-transferase inhibitor, powder
Synonim(y):
2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, ECA, Etacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-ethylacryloyl)phenoxy]acetic acid, (2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-384-1
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethacrynic acid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Biochem/physiol Actions
Ethacrynic acid is non sulfonamide loop diuretic that is used to treat high blood pressure and the swelling caused by diseases like congestive heart failure. Ethacrynic acid blocks sodium-potassium-chloride cotransport. Also, Ethacrynic acid potently inhibits glutathione S-transferase family members. Studies show that ethacrynic acid potently inhibits Tgase-2 (transglutaminase-2) dependent metastasis of cancer cells including lung and pancreatic cancers.
Ethacrynic acid increases the cytotoxicity of chlorambucil in rat and human tumor cell lines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1256004Y0001263E1800000
description
≥97% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethacrynic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)