Przejdź do
SML1086
BX-912
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-[3-[[5-bromo-4-[[2-(1H-imidazol-5-yl)ethyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-1-pyrrolidinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
408,85 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23BrN8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
408,85 zł
Cena katalogowa481,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1c(nc(nc1)Nc3cc(ccc3)NC(=O)N4CCCC4)NCCc2nc[nH]c2
InChI key
DMMILYKXNCVKOJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BX-912 is a potent inhibitor of PDK1 (3-Phosphoinositide dependent protein kinase-1). The IC50 values for direct inhibition of kinase activity or inhibition in a cell based assay are 26 nM and 12 nM, respectively. BX-912 inhibits the growth of PC-3 tumor cells grown on soft agar more potently than cells grown on plastic (IC50 = 320 nM vs. 5.5 mM, respectively).
PDK1 inhibitor
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)