Przejdź do
SML1092
Levobupivacaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride, (S)-bupivacaine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.89
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -10 to -14°, c = 1.0 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(NC([C@H]2N(CCCC)CCCC2)=O)C(C)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m0./s1
InChI key
SIEYLFHKZGLBNX-NTISSMGPSA-N
Gene Information
human ... SCN4A(6329)
General description
Levobupivacaine belongs to the N-alkyl substituted pipecoloxylidide family and comprises amino-amide group.
Application
Levobupivacaine hydrochloride has been used as an analyte in tandem mass spectrometry. It may be used to test its inhibitory effect on phosphorylation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) mediated by capsaicin It may also be used as a component of poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA) microparticles for testing its sustainable release by electrospraying technique
Biochem/physiol Actions
Levobupivacaine hydrochloride is a sodium channel blocker used as a long-acting local anaesthetic for epidural anesthesia. Levobupivacaine is the (S)-isomer of bupivacaine, with efficacy similar to that of bupivacaine with a reduced risk of cardiotoxicity.
Levobupivacaine hydrochloride is a sodium channel blocker.
Levobupivacaine mediates its action by blocking the action potential and sodium passage in neuronal membrane.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)