Przejdź do
SML1095
PKI-166
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-4-[4-[(1-Phenylethyl)amino]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-phenol, (R)-6-(4-Hydroxyphenyl)-4-[(1-phenylethyl)amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-[4-(((R)-1-Phenylethyl)amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]phenol, 4-[4-[[(1R)-1-Phenylethyl]amino]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl]-phenol (9CI), CID 6918403, PKI 166, PKI166
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1095, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C2=CC3=C(N2)N=CN=C3N[C@H](C)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C20H18N4O/c1-13(14-5-3-2-4-6-14)23-19-17-11-18(24-20(17)22-12-21-19)15-7-9-16(25)10-8-15/h2-13,25H,1H3,(H2,21,22,23,24)/t13-/m1/s1
InChI key
XRYJULCDUUATMC-CYBMUJFWSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Biochem/physiol Actions
PKI-166 is a potent, selective and orally available EGF-R tyrosine kinase inhibitor.
PKI-166 is a potent, selective and orally available EGF-R tyrosine kinase inhibitor. PKI-166 potently inhibits the growth and metastasis of many human cancers including human pancreatic cancer.
Other Notes
Light and air sensitive.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)