Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 321,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27N5O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.99
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N3(CCN(CC3)c4cc5c([o]c(c5)C(=O)N)cc4)CCCCc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C#N
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H
InChI key
RPZBRGFNBNQSOP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350), SLC6A4(6532)
Biochem/physiol Actions
Vilazodone is a serotonin 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SPARI) that is used clinically as an antidepressant for major depressive disorder.
Vilazodone is a serotonin 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SPARI); antidepressant.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?