Przejdź do
SML1102
Darifenacin hydrobromide
≥98% (HPLC), Muscarinic antagonist, powder
Synonim(y):
(3S)-1-[2-(2,3-Dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-α,α-diphenyl-3-pyrrolidineacetamide hydrobromide, UK 88525-04
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
321,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H30N2O2 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Darifenacin hydrobromide, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +41 to +49°, c = 1 in methylene chloride
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N)C([C@H]1CN(CCC2=CC=C(OCC3)C3=C2)CC1)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.Br
InChI
1S/C28H30N2O2.BrH/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26;/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31);1H/t25-;/m1./s1
InChI key
UQAVIASOPREUIT-VQIWEWKSSA-N
Gene Information
General description
Darifenacin is a muscarinic receptor antagonist. It is an extended release tablet that has 7.5 mg or 15 mg darifenacin as its hydrobromide salt.
Application
Darifenacin hydrobromide has been used to inject experimental animals.
Biochem/physiol Actions
Darifenacin hydrobromide is an antispasmodic muscarinic antagonist, selective for blocking the M3 muscarinic acetylcholine receptor, which is primarily responsible for bladder muscle contractions. Darifenacin hydrobromide has 9 and 12-fold greater affinity for M3 compared to M1 and M5, respectively, and 59-fold greater affinity for M3 compared to both M2 and M4. Darifenacin is used clinically to treat urinary incontinence and overactive bladder syndrome.
Darifenacin hydrobromide is an antispasmodic muscarinic antagonist, selective for blocking the M3 muscarinic acetylcholine receptor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1164200P106135999
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard, ≥95%
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Darifenacin hydrobromide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)