Przejdź do
SML1147
IQ-1
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-[2-(4-Acetylphenyl)diazenyl]-2-(3,4-dihydro-3,3-dimethyl-1(2H)-isoquinolinylidene)-acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1147, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=CC=C(N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=C/2C=CC=C3)C=C1)=O
InChI
1S/C21H22N4O2/c1-13(26)14-8-10-16(11-9-14)24-25-19(20(22)27)18-17-7-5-4-6-15(17)12-21(2,3)23-18/h4-11,23H,12H2,1-3H3,(H2,22,27)/b19-18+,25-24?
InChI key
ZXSRRUROLCGTBS-ASEVQSCHSA-N
Biochem/physiol Actions
IQ-1 enhances β-catenin/CBP interactions and blocks β-catenin/p300 driven transcription, which enables mouse embryonic stem cells (ESCs) to be maintained in an undifferentiated pluripotent state, allowing expansion and self-renewal of mouse ESC populations.
IQ-1 enhances β-catenin/CBP interactions and blocks β-catenin/p300 driven transcription.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IQ-1
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)