Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł 562,70 zł |
Informacje o tej pozycji
562,70 zł
Cena katalogowa662,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -25 to -31°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)CC)=O)=C(C=CC=C2)C2=N3)=C3C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H22N2O2/c1-2-20(17-11-5-3-6-12-17)27-25(29)22-19-15-9-10-16-21(19)26-23(24(22)28)18-13-7-4-8-14-18/h3-16,20,28H,2H2,1H3,(H,27,29)/t20-/m0/s1
InChI key
BIAVGWDGIJKWRM-FQEVSTJZSA-N
Gene Information
human ... TACR3(6870)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description pharmaceutical analytical impurity (PAI) | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution |
| form powder | form - | form - | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?