Przejdź do
SML1174
ML120B
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
MLN120B, N-(6-Chloro-7-methoxy-9H-pyrido[3,4-b]indol-8-yl)-2-methyl-3-pyridinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.80
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc2c([nH]c4c2ccnc4)c(c1OC)NC(=O)c3c(nccc3)C
InChI
1S/C19H15ClN4O2/c1-10-11(4-3-6-22-10)19(25)24-17-16-13(8-14(20)18(17)26-2)12-5-7-21-9-15(12)23-16/h3-9,23H,1-2H3,(H,24,25)
InChI key
ZNOLRTPMNMPLHY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML120B is a potent inhibitor of IKK-2 (IC50 = 60 nM). ML120B is orally bioavailable, and inhibits paw swelling, bone and cartilage degradation, and weight loss in rat adjuvant-induced arthritis.
ML120B is a potent inhibitor of IKK-2.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)