Przejdź do
SML1183
BMH-21
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-12-oxo-2H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(C=CC=C1C(NCCN(C)C)=O)C1=N2)C(C2=C3)=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N4O2/c1-24(2)11-9-22-20(26)16-8-5-10-25-19(16)23-18-13-15-7-4-3-6-14(15)12-17(18)21(25)27/h3-8,10,12-13H,9,11H2,1-2H3,(H,22,26)
InChI key
BXYDVWIAGDJBEC-UHFFFAOYSA-N
General description
BMH-21 is a planar heterocyclic small molecule DNA intercalator.
Application
BMH-21 has been used in cell culture.
Biochem/physiol Actions
BMH-21 is a potent inhibitor of RNA Pol I.
BMH-21 is a potent inhibitor of RNA Pol I. BMH-21 binds strongly to GC-rich DNA sequences, ultimately inhibiting RNA Pol I, blocking transcription and disrupting the nucleolar structure. BMH-1 causes dissociation of the RPA194 catalytic subunit from Pol I, and disassembly of Pol I:DNA complexes. The compound BMH-21 inhibits proliferation of a broad range of tumor cell lines.
BMH-21 has the ability to bind ribosomal DNA and prevent RNA polymerase I (Pol I) transcription and results in the disintegration of the nucleolus. It does not impair DNA damage detection. BMH-21 is considered as an important activator of the p53 pathway.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8063CB_96121721
vibrant-m
MH-22A
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
color
faint yellow to dark orange
color
white to very faintly yellow
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)