Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł 383,35 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
383,35 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
N(C1CC(c3c(cccc3)C1)c2ccccc2)C(=O)CC
InChI
1S/C19H21NO/c1-2-19(21)20-16-12-15-10-6-7-11-17(15)18(13-16)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,16,18H,2,12-13H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
RCYLUNPFECYGDW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-P-PDOT is a slelctive MT2 melatonin receptor antagonist 300 fold selective for MT2 (MEL-1B-R) vs MT1 (MEL-1A-R) melatonin receptor subtype.
4-P-PDOT is a slelctive MT2 melatonin receptor antagonist.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?