Przejdź do
SML1213
A66
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-N1-[2-(1,1-Dimethylethyl)-4′-methyl[4,5′-bithiazol]-2′-yl]-1,2-pyrrolidinedicarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
380,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23N5O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1[C@H](C(N)=O)CCC1)NC2=NC(C)=C(C3=CSC(C(C)(C)C)=N3)S2
InChI
1S/C17H23N5O2S2/c1-9-12(10-8-25-14(20-10)17(2,3)4)26-15(19-9)21-16(24)22-7-5-6-11(22)13(18)23/h8,11H,5-7H2,1-4H3,(H2,18,23)(H,19,21,24)/t11-/m0/s1
InChI key
HBPXWEPKNBHKAX-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
A66 is a potent and highly selective inhibitor of the phosphoinositide 3-kinase (PI3K) catalytic subunit p110α with an IC50 of 32 nM and >100 fold selectivity for p110α over other class-I PI3K isoforms.
A66 is a potent and highly selective inhibitor of the phosphoinositide 3-kinase (PI3K) catalytic subunit p110α.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1949SRP5319P8615
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
description
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)