Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 594,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H17F2N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ravuconazole, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
optical activity
[α]/D -27 to -33°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3[s]cc(n3)c4ccc(cc4)C#N)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-7-6-17(23)8-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
InChI key
OPAHEYNNJWPQPX-RCDICMHDSA-N
Biochem/physiol Actions
Ravuconazole (BMS-207147) is a potent and broad spectrum triazole antifungal. Ravuconazole is an inhibitor of sterol biosynthesis by inhibition of cytochrome P450 14α-demethylase, an enzyme in the sterol biosynthesis pathway that leads from lanosterol to ergosterol.
Ravuconazole is a potent and broad spectrum triazole antifungal.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?