Przejdź do
SML1228
Cyclic-di-GMP sodium salt
≥98% (HPLC), powder, quorum sensing molecule
Synonim(y):
3′,5′-Cyclic diguanylic acid sodium salt, Bis(3′,5′)-cyclic diguanylic acid sodium salt, Cyclic Diguanosine-5′-monophosphate sodium salt, c-di-GMP sodium salt, c-diGMP sodium salt, cGpGp sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 μmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N10O14P2 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
690.41 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cyclic-di-GMP sodium salt, ≥98% (HPLC)
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](OP(OC[C@H]2O[C@@H](N3C(N=C(N)NC4=O)=C4N=C3)[C@H](O)[C@@H]2O5)(O)=O)[C@@H](COP5(O)=O)O[C@H]1N6C(N=C(N)NC7=O)=C7N=C6.C
InChI
1S/C20H24N10O14P2/c21-19-25-13-7(15(33)27-19)23-3-29(13)17-9(31)11-5(41-17)1-39-45(35,36)44-12-6(2-40-46(37,38)43-11)42-18(10(12)32)30-4-24-8-14(30)26-20(22)28-16(8)34/h3-6,9-12,17-18,31-32H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H3,21,25,27,33)(H3,22,26,28,34)/t5-,6-,9-,10-,11-,12-,17-,18-/m1/s1
InChI key
PKFDLKSEZWEFGL-MHARETSRSA-N
Application
Cyclic-di-GMP sodium salt has been used as a quorum sensing molecule.
Biochem/physiol Actions
Cyclic-di-GMP is a naturally occurring small molecule that acts as a bacterial second messenger to regulate important signaling mechanisms in prokaryotes that control bacterial survival, adhesion, colonization, biofilm formation, and virulence factors production.
Cyclic-di-GMP is a naturally occurring small molecule that acts as a bacterial second messenger to regulate important signaling mechanisms in prokaryotes that control bacterial survival, adhesion, colonization, biofilm formation, and virulence factors production. During infections Cyclic-di-GMP is bound by host STING (stimulator of interferon genes) leading to expression of interferon genes, activating innate immune responses. c-di-GMP has been found in eukarotic systems acting not only in immune response, but as an inhibitor of the pacemaker I(f) current in the heart.
Preparation Note
Cyclic-di-GMP is soluble in water and aqueous buffers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1231370656G6129
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
Important intracellular second messenger implicated in the action of nitric oxide in many cell types.
description
≥99% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
white
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
description
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
description
Merck USA index - 14, 2709
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)