Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 759,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22F2N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.39
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Efinaconazole, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -85 to -95°, c = 1 in chloroform
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@H](N3CCC(=C)CC3)C)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C18H22F2N4O/c1-13-5-7-23(8-6-13)14(2)18(25,10-24-12-21-11-22-24)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1
InChI key
NFEZZTICAUWDHU-RDTXWAMCSA-N
Application
Efinaconazole has been used as:
- a topical anti-onychomycosis drug to determine its effects on Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale
- as an anti-fungal agent to study its permeability into the nail lysates
- as an anti-fungal agent to study its effects on Candida africana and Candida dubliniensis
Biochem/physiol Actions
Efinaconazole is a triazole antifungal drug approved clinically for the treatment of nail fungus (Onychomycosis). It inhibits sterol biosynthesis by inhibition of cytochrome P450 14α-demethylase, an enzyme in the sterol biosynthesis pathway that leads from lanosterol to ergosterol. Efinaconazole has better nail penetration, so is more effective than other topical agents and as effective as oral medication for nail fungus.
Triazole antifungal; inhibitor of sterol biosynthesis
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description solid | description NIST® SRM® 885 |
| form powder | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility - |
| color white to beige | color white to off-white | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?