Przejdź do
SML1245
ML396
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Chloro-4-((5-chloropyridin-2-yl)oxy)phenyl)picolinamide, VU0422288
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11Cl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1245, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to yellow to brown
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(OC2=NC=C(Cl)C=C2)C(Cl)=C1)C3=NC=CC=C3
InChI
1S/C17H11Cl2N3O2/c18-11-4-7-16(21-10-11)24-15-6-5-12(9-13(15)19)22-17(23)14-3-1-2-8-20-14/h1-10H,(H,22,23)
InChI key
MZRLPXFGQKQHST-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM).
ML396 is a potent positive allosteric modulator or metabotropic glutamate receptors group III (mGlu group III PAM). ML396 was used to study the biology of mGlu7.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)