Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 479,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(CO)=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C27H26N4O2/c32-19-20-7-6-10-24(17-20)21-12-14-22(15-13-21)25-18-31(29-28-25)27(33)30-16-5-4-11-26(30)23-8-2-1-3-9-23/h1-3,6-10,12-15,17-18,26,32H,4-5,11,16,19H2
InChI key
GICNKPZHUCVFNM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KT182 is a very potent, orally bioavailable, selective inhibitor of ABHD6 (a/b-Hydrolase Domain Containing 6). IC50 = 1.7 nM. KT182 inhibits ABHD6 activity in the brain and liverin mice (ip administration).
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?