Przejdź do
SML1257
KU-0060648
≥98% (HPLC), DNA-PK and PI3K inhibitor, powder
Synonim(y):
4-Ethyl-N-[4-[2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-8-yl]-1-dibenzothienyl]-1-piperazineacetamide, KU 0060648
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
784,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H34N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.71
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
KU-0060648, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN1CCN(CC)CC1)NC2=CC=C(C3=CC=CC4=C3OC(N5CCOCC5)=CC4=O)C6=C2C(C=CC=C7)=C7S6
InChI
1S/C33H34N4O4S/c1-2-35-12-14-36(15-13-35)21-29(39)34-26-11-10-23(33-31(26)25-6-3-4-9-28(25)42-33)22-7-5-8-24-27(38)20-30(41-32(22)24)37-16-18-40-19-17-37/h3-11,20H,2,12-19,21H2,1H3,(H,34,39)
InChI key
AATCBLYHOUOCTO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KU-0060648 is a very potent dual inhibitor of DNA-PK and PI3K.
KU-0060648 is a very potent dual inhibitor of DNA-PK and PI3K. The IC50 values for inhibition of DNA-PK in MCF7 and SW620 cells are 19 and 170 nM, respectively. The compound KU-0060648 inhibits MCF7 PI3K activity with an IC50 of 39 nM, but is inactive against PI3K in SW620, suggesting a cell-dependent mechanism of inhibition. KU-0060648 increases sensitivity to DNA damaging cytotoxic drugs such as etoposide and doxorubicin in tumor cell lines expressing DNA-PK. KU-0060648 stimulates Cas9 (CRISPR associated protein 9) mediated genome editing by enhancing the rate of homology directed-repair (HDR) and decreasing the rate of NHEJ (non-homologous end-joining).
KU-0060648 is observed to inhibit proliferation and initiate apoptosis in hepatocellular carcinoma. KU-0060648 is useful in chemotherapy as it increases the efficiency of double stranded breaks initiated by anticancer drugs.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_92031009
vibrant-m
C0060
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to light brown
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)