Przejdź do
SML1265
Bosentan hydrate
≥98% (HPLC), endothelin receptor antagonist, powder
Synonim(y):
4-(1,1-Dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2′-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide monohydrate, 4-Tert-butyl-N- [6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxy-phenoxy)-[2,2´]-bipyrimidin-4-yl]-benzenesulfonamide monohydrate, Ro-47-0203
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
1657,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29N5O6S · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
569.63
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bosentan hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=NC(C3=NC=CC=N3)=NC(OCCO)=C2OC4=CC=CC=C4OC)=O.O
InChI
1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
InChI key
SXTRWVVIEPWAKM-UHFFFAOYSA-N
Application
Bosentan hydrate has been used in cell viability assay. It has also been used as a positive control for calcium transient analysis.
Biochem/physiol Actions
Bosentan is a endothelin receptor antagonist; antihypertensive; pulmonary hypertension treatment.
Bosentan is an endothelin receptor antagonist. Endothelin is a potent vasoconstrictor, making antagonists of clinical interest for the treatment of conditions associated with vasospasm, such as subarachnoid hemorrhage (SAH) and hypertension. Bosentan is a dual endothelin receptor antagonist effective in the treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH), the first of the class to make it to market. Bosentan is an orally available, competitive antagonist of both the ETA and ETB receptor subtypes with a Ki of 4.7 nM for ETA and a Ki of 95 nM for ETB.
Bosentan is found to decrease deposition of collagen in the lungs, which has been observed in bleomycin-induced pulmonary fibrosis rat model.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR270810761151A03470
Bosentan certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR2708
Bosentan
USP
USP
1076115
Bosentan
description
≥98% (HPLC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)