Przejdź do
SML1269
Cepharanthine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-Cepharanthine, 6′,12′-Dimethoxy-2,2′-dimethyl-6,7-(methylenebis(oxy))oxyacanthan, O-Methylcepharanoline, CEP, Cepharanthin, Cepharantin, NSC 623442, [14aS-(14aR*,26aS*)]-2,3,13,14,14a,15,26,26a-octahydro-22,30-dimethoxy-1,14-dimethyl- H-4,6:16,19-Dietheno-21,25-metheno-12H-[1,3]dioxolo[4,5-g]pyrido[2′,3′:17,18][1,10]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
518,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H38N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
518,50 zł
Cena katalogowa610,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
(isolated from the tuber of Stephania Cepharantha Hayata (plant).)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C(O4)=C2[C@@H]1CC5=CC=C(OC6=C(OC)C=CC(C[C@@H]7C8=CC4=C(OC)C=C8CCN7C)=C6)C=C5
InChI
1S/C37H38N2O6/c1-38-13-11-24-18-31(41-4)33-20-27(24)28(38)16-23-7-10-30(40-3)32(17-23)44-26-8-5-22(6-9-26)15-29-35-25(12-14-39(29)2)19-34-36(37(35)45-33)43-21-42-34/h5-10,17-20,28-29H,11-16,21H2,1-4H3/t28-,29+/m1/s1
InChI key
YVPXVXANRNDGTA-WDYNHAJCSA-N
Biochem/physiol Actions
Cepharanthine is an anti-inflammatory, antiallergic, immunomo- modulatory and antineoplastic alkaloid isolated from Stephania cepharantha Hayata. Cepharanthine is an inhibitor of efflux transporter ABCC10. Also, Cepharanthine binds to central portion of Hsp90 with Kd 15 nM. Recent studies suggest that Cepharanthine inhibits the entry of HIV-1 by reducing plasma membrane fluidity.
Cepharanthine is known to be the only biscoclaurine alkaloid containing a methylenedioxy group. It promotes leukocytosis, as a result, it might activate the reticular endothelial system, hematopoietic tissue and bone marrow hyperplasia. It is known to inhibit Ehrlich tumor proliferation. Cepharanthine can increase the sensitivity and efficacy of antitumor drugs.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cepharanthine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)