Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł 455,60 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł 1776,50 zł |
Informacje o tej pozycji
455,60 zł
Cena katalogowa536,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC2=NC=NC3=C2C=C(C4=CC=CC(N)=C4)N3)=CC=C1
InChI
1S/C18H14N4O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22)
InChI key
VPVLEBIVXZSOMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, also referenced under CAS 601514-19-6, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 200 mg/mL, methanol: 2 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWS119
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?