Przejdź do
SML2291
S119-8
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(tert-butyl)-N-(4-(phenylamino)phenyl)benzamide, Benzamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(phenylamino)phenyl]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
1105,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1105,00 zł
Cena katalogowa1300,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2
InChI key
NEPKMQDGCTXOPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of viral nucleoprotein of influenza A and B
S119-8 is an inhibitor of viral nucleoprotein of influenza A and B. It showed synergistic effects with oseltamivir.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1271MAB8259MAB8258B5
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
clone B2, Chemicon®, from mouse
description
clone A3, Chemicon®, from mouse
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)