Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9ClF3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
DMSO solution
form
DMSO solution
Quality Segment
concentration
10 mg/mL in DMSO
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)[C@]2(OC(=O)Nc3c2cc(cc3)Cl)C#CC1CC1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChI key
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
Biochem/physiol Actions
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI).
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Efavirenz is an anti-HIV drug, commonly used in combination therapy for AIDs treatment. Efavirenz is part of highly active antiretroviral therapy (HAART) for the treatment of a human immunodeficiency virus (HIV) type 1.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?