Przejdź do
SML1298
ML309 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-(Cyclopentylamino)-1-(2-methylphenyl)-2-oxoethyl]-N-(3-fluorophenyl)-1H-benzimidazole-1-acetamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1317,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H29FN4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.03
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML309 is a potent and selective inhibitor of mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) (R132H and R132C) that binds reversibly the enzyme. ML309 inhibits production of neomorphic 2-hydroxyglutarate in glioblastoma cell line.
ML309 is a potent and selective inhibitor of mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) (R132H and R132C).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC171SAB4200548HPA035248
description
≥98% (HPLC)
description
clone HMab-1, from mouse
description
clone HMab-1, purified from hybridoma cell culture
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)