Przejdź do
SML1326
PK-THPP
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[1-[6-([1,1′-Biphenyl]-4-ylcarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-4-yl]-4-piperidinyl]-1-butanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
662,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H32N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
468.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCC)C(CC1)CCN1C2=C3C(CCN(C(C4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)=O)C3)=NC=N2
InChI
1S/C29H32N4O2/c1-2-6-27(34)23-13-16-32(17-14-23)28-25-19-33(18-15-26(25)30-20-31-28)29(35)24-11-9-22(10-12-24)21-7-4-3-5-8-21/h3-5,7-12,20,23H,2,6,13-19H2,1H3
InChI key
CJZGRIRZVHNUSM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PK-THPP is a potent antagonist of tandem pore potassium channel subunit TASK-3 (KCNK9, K2P9.1) with an IC50 value of 35 nM for TASK-3 compared to 303 nM for TASK-1 and with >140 fold selectivity over a wider range of potassium channels. PK-THPP was found to act as a respiratory stimulant, stimulating breathing in isoflurane-anesthetized rats.
PK-THPP is a potent antagonist of tandem pore potassium channel subunit TASK-3 (KCNK9, K2P9.1).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3971HPA075842777854
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
≥80%
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥80%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)