Przejdź do
SML1332
NG25 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yloxy)-benzamide trihydrochloride, NG 25 trihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
723,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30F3N5O2 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.96
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
723,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C(NC2=CC=C(CN3CCN(CC)CC3)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C=C1OC4=C(C=CN5)C5=NC=C4
InChI
1S/C29H30F3N5O2/c1-3-36-12-14-37(15-13-36)18-21-6-7-22(17-24(21)29(30,31)32)35-28(38)20-5-4-19(2)26(16-20)39-25-9-11-34-27-23(25)8-10-33-27/h4-11,16-17H,3,12-15,18H2,1-2H3,(H,33,34)(H,35,38)
InChI key
SMPGEBOIKULBCT-UHFFFAOYSA-N
Application
NG25 trihydrochloride has been used as a transforming growth factor β (TGFβ)-activated kinase 1 inhibitor (TAK1) in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) and pulmonary artery smooth muscle cells.
Biochem/physiol Actions
NG25 is multiple kinase inhibitor; potent dia; omjobotpr pf TAK1 and MAP4K2 kinases.
NG25 is potent multiple kinase inhibitor belonging to type II kinase inhibitors class that binds to kinase ATP binding pocket at not ready to catalyze conformation. NG25 is used as a potent dual inhibitor of TAK1 (TGFβ-Activated Kinase 1, MAP3K7) and MAP4K2 (Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 2; GCK) kinases. NG25 inhibits the activation of IKKa/IKKb and prevents the secretion of type 1 IFNs by TLR2 and TLR9 agonist.
Other Notes
Light sensitive
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)