Przejdź do
SML1335
Pidotimod
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4R)-3-(5-Oxo-L-prolyl)-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-((S)-5-Oxopyrrolidine-2-carbonyl)thiazolidine-4-carboxylic acid, (R)-3-[(S)-(5-Oxo-2-pyrrolidinyl) carbonyl]-thiazolidine-4-carboxylic acid, 3-L-Pyroglutamyl-L-thiaziolidine-4carboxylic acid, PGT/1A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -135 to -155°, c = 1 in 6 M HCl
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC([C@@H]1CSCN1C([C@H]2NC(CC2)=O)=O)=O
InChI
1S/C9H12N2O4S/c12-7-2-1-5(10-7)8(13)11-4-16-3-6(11)9(14)15/h5-6H,1-4H2,(H,10,12)(H,14,15)/t5-,6-/m0/s1
InChI key
UUTKICFRNVKFRG-WDSKDSINSA-N
Biochem/physiol Actions
Pidotimod is a dipeptide immunostimulant with biological activity on both the adaptive and the innate immune responses. Pidotimod has been reported to modulate airway epithelial cells functions involved in host-virus interaction possibly through NF-kB activation, promote functional maturation of dendritic cells, and facilitate M2 macrophage polarization and function. Pidotimod has been investigated for use to increase response to recurrent respiratory infections primarily in children.
Pidotimod is a dipeptide immunostimulant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1898GF59022592GF83929674
Antimony rod, 15mm, diameter 2.0mm, 99.99%
GF59022592
Antimony
Antimony foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 95+%
GF83929674
Antimony
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
rod, 15mm, diameter 2.0mm, 99.99%
description
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 95+%
form
powder
form
powder
form
rod
form
foil
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.99%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)