Przejdź do
SML1336
VUAA1
≥98% (HPLC), Orco agonist, powder
Synonim(y):
2-((4-Ethyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)-N-(4-ethylphenyl)acetamide, N-(4-Ethylphenyl)-2-((4-ethyl-5-(3-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetamide, VU0099414
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
VUAA1, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C=C1)=CC=C1NC(CSC2=NN=C(C3=CN=CC=C3)N2CC)=O
InChI
1S/C19H21N5OS/c1-3-14-7-9-16(10-8-14)21-17(25)13-26-19-23-22-18(24(19)4-2)15-6-5-11-20-12-15/h5-12H,3-4,13H2,1-2H3,(H,21,25)
InChI key
UWCCKVJVOHTHAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VUAA1 is an agonist of the highly conserved insect odorant receptor co-receptor ion channel Orco.
VUAA1 is an agonist of the highly conserved insect odorant receptor co-receptor ion channel Orco. VUAA1 is able to activate both heteromeric and homomeric Orco-containing channels.
N-(4-ethylphenyl)-2-((4-ethyl-5-(3-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl) thio) acetamide (VUAA1) is a non-naturally occurring volatile compound. It is considered as a valuable tool for insect olfactory research.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)