Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H19N3O · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML1337, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, faint red to dark red
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(Cl)=C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C18H12ClNO3/c1-10(21)11-6-8-12(9-7-11)20-16-15(19)17(22)13-4-2-3-5-14(13)18(16)23/h2-9,20H,1H3
InChI key
LSQZKIQSQHZVQS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NQ301 is an antithrombotic agent. Recent study shows that NQ301 (Compound 211) is a highly potent, selective, non-competitive allosteric inhibitor of CD45 that selectively inhibits dephosphorylation of substrate Lck pY-505 versus Lck pY-393. NQ301 prevents T cell receptor-mediated activation of Lck, Zap-70 and MAPK, and IL-2 production in primary T-cells. NQ301 exhibits immunosuppressive activity in mice.
NQ301 is an antithrombotic agent; antiplatelet; highly potent, selective non-competitive allosteric inhibitor of CD45.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?