Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł 1513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1513,00 zł
Cena katalogowa1780,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1CCN(CCCC)CC1)C2=C3N(CCCO3)C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C22H31N3O2/c1-2-3-11-24-13-9-17(10-14-24)16-23-21(26)20-18-7-4-5-8-19(18)25-12-6-15-27-22(20)25/h4-5,7-8,17H,2-3,6,9-16H2,1H3,(H,23,26)
InChI key
KVCSJPATKXABRQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description A non-detergent sulfobetaine. Reported to prevent protein aggregation and facilitate the renaturation of chemically and thermally denatured proteins. Zwitterionic over a wide pH range. Easily removed by dialysis. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility water: 50 mg/mL |
| color white to beige | color white |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?