Przejdź do
SML1355
PHTPP
≥98% (HPLC), estrogen receptor β antagonist, powder
Synonim(y):
2-Phenyl-3-(4-hydroxyphenyl)-5,7-bis(trifluoromethyl)-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 4-[2-Phenyl-5,7-bis(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H11F6N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.31
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PHTPP, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C=C1)=CC=C1C(C(C2=CC=CC=C2)=N3)=C4N3C(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=N4
InChI
1S/C20H11F6N3O/c21-19(22,23)14-10-15(20(24,25)26)29-18(27-14)16(11-6-8-13(30)9-7-11)17(28-29)12-4-2-1-3-5-12/h1-10,30H
InChI key
AEZPAUSGTAHLOQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) full antagonist with 36-fold selectivity for ERβ over ERα. PHTPP has been used to distinguish the various activites of the two estrogen receptors. Estrogen can have opposite effects in some tumors expressing ERα compared to Erβ, with Erα enhancing and Erβ suppressing tumor cell growth. PHTPP, a selective ERβ antagonist, significantly enhanced cell growth in ovarian cancer cell lines SKOV3 and OV2008 that express both receptors.
PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) full antagonist.
PHTPP is also termed as 4-[2–phenyl-5,7–bis (trifluoromethyl) pyrazolo [1,5-a]-pyrimidin-3-yl] phenol (PHTPP). It blocks hypoglycemic augmentation of norepinephrine (NE) in the hypothalamic arcuate (ARH).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0750
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
yellow to orange
color
white to beige
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)