Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(N/N=C/C1=CC=CC=C1Cl)=N
InChI
1S/C8H9ClN4/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-12-13-8(10)11/h1-5H,(H4,10,11,13)/b12-5+
InChI key
PDWJALXSRRSUHR-LFYBBSHMSA-N
Biochem/physiol Actions
Sephin1 is a selective inhibitor of a holophosphatase. It is a guanabez derivative that binds to and inhibits a regulatory subunit of the stress-induced protein phosphatase 1 (PPP1R15A), but not the constitutive PPP1R15B, and lacks α2-adrenergic activity. Phosphorylation of eIF2α, α subunit of eukaryotic translation initiation factor 2, reduces protein synthesis and prevents the accumulation of misfolded protein in the endoplasmic reticulum (ER). PPP1R15A recruits the serine/threonine-protein phosphatase PP1 to dephosphorylate eIF2α, so inhibiting PPP1R15A activity prolongs the phosphorylation of eIF2α and aids in its prevention of the accumulation of misfolded protein. In vitro Sephin1 protected cells from lethal protein misfolding and cytotoxic ER stress. In vivo sephin1 prevented two unrelated protein misfolding diseases in mice (Charchot-Marie-Tooth 1B and ALS).
Sephin1 is a selective inhibitor of protein phosphatase 1 (PPP1R15A).
In vivo studies using mice models show that sephin1 suppresses neurodegeneration, by preventing eIF2α (eukaryotic initiation factor 2) dephosphorylation.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?