Przejdź do
SML1364
KT109
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4-([1,1′-Biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)(2-benzylpiperidin-1-yl)methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
1666,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1Cc2ccccc2)n3cc(nn3)-c4ccc(cc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C27H26N4O/c32-27(30-18-8-7-13-25(30)19-21-9-3-1-4-10-21)31-20-26(28-29-31)24-16-14-23(15-17-24)22-11-5-2-6-12-22/h1-6,9-12,14-17,20,25H,7-8,13,18-19H2
InChI key
JKJMWHULJIOKPJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KT109 is a potent and selective inhibitor of Diacylglycerol lipase DAGLβ. Diacylglycerol lipases DAGLα and DAGLβ are serine hydrolases that biosynthesize the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG). A lack of selective inhibitors has hampered study of these lipases. KT109 is a potent and selective DAGLβ inhibitor with an IC50 of 42 nM, ~60-fold selectivity for DAGLβ over DAGLα, and negligible activity against FAAH, MGLL and ABHD11, other key enzymes involved in endocannabinoid signaling. KT109 shows some inhibitory activity against PLA2G7 (IC50 = 1 μM) but no inhibitory activity against cytosolic phospholipase A2 (cPLA2 or PLA2G4A). The main off target inhibition against ABHD6 (IC50 = 16 nM) can be controlled for by use of the related compound, KT195, a potent (IC50 = 10 nM) and selective ABHD6 inhibitor with negligible activity against DAGLβ. KT109 disrupts the lipid network involved in macrophage inflammatory responses, lowering 2-AG, as well as arachidonic acid and eicosanoids, in mouse peritoneal macrophages.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS2283CB_87021903
vibrant-m
OKT10
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
Reactivity: Anti-CD38, human, 87021903, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., no DNA
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)