Przejdź do
SML1368
CLP257
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(5Z)-5-[(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)methylene]-2-(tetrahydro-1-(2H)-pyridazinyl)-4(5H)-thiazolone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2350,00 zł
1997,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14FN3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to yellow to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1/C(SC(N2CCCCN2)=N1)=C/C3=CC=C(F)C=C3O
InChI
1S/C14H14FN3O2S/c15-10-4-3-9(11(19)8-10)7-12-13(20)17-14(21-12)18-6-2-1-5-16-18/h3-4,7-8,16,19H,1-2,5-6H2/b12-7-
InChI key
SKCADXVKQRCWTR-GHXNOFRVSA-N
Application
CLP257 has been used as a K+- Cl- cotransporter 2 (KCC2) enhancer in human neuron culture.
Biochem/physiol Actions
CLP257 is a selective K+-Cl− cotransporter KCC2 activator that restored impaired Cl− transport in neurons with reduced KCC2 activity. Apparently, CLP257 modulates plasmalemmal KCC2 protein turnover post-translationally.
CLP257 is a selective K+-Cl− cotransporter KCC2 activator.
In streptozotocin treated rats, by activating a K+- Cl- cotransporter 2 (KCC2) in the arginine-vasopressin neuron, CLP257 mediates γ-aminobutyric acid (GABA)ergic excitation. It is however inactive with KCC1, KCC3 and KCC4.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)