Przejdź do
SML1372
Nifetepimine
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 5-Ethoxycarbonyl-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one, 6-Methyl-4-(3-nitrophenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl-4-(3-nitrophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4 tetrahydropyrimidine-5 carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
1130,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
1130,50 zł
Cena katalogowa1330,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=C(C)NC(NC1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)=O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-22-13(18)11-8(2)15-14(19)16-12(11)9-5-4-6-10(7-9)17(20)21/h4-7,12H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,19)
InChI key
PPBNQKLDXXHPMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker that down-modulates SERCA3 (sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ -ATPase 3) pump, and protects of the CD4+ T cells from tumor-induced apoptosis. Nifetepimine induces apoptotic cell death in triple negative breast cancer (TNBC) cells by stimulation of cross-talk between ER stress and the MEK/ERK pathway.
Nifetepimine is a dihydropyrimidone calcium channel blocker.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
481981PHR1290SMB00074
description
≥95% (HPLC)
description
Relatively selective blocker of L-type Ca2+ channels.
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (UV)
assay
-
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
yellow
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)