Przejdź do
SML1375
Galeterone
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-17-(1H-benzimidazole-1-yl)androsta-5,16-diene, TOK-001, VN-124-1, VN/124-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4N5C=NC6=C5C=CC=C6
InChI
1S/C26H32N2O/c1-25-13-11-18(29)15-17(25)7-8-19-20-9-10-24(26(20,2)14-12-21(19)25)28-16-27-22-5-3-4-6-23(22)28/h3-7,10,16,18-21,29H,8-9,11-15H2,1-2H3/t18-,19-,20-,21-,25-,26-/m0/s1
InChI key
PAFKTGFSEFKSQG-PAASFTFBSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Galeterone is an inhibitor of CYP17A1 (CYP450c17), an enzyme that catalyzes two key serial reactions (17-α hydroxylase and 17,20 lyase) in androgen and estrogen biosynthesis resulting in the formation of DHEA and androstenedione, which may ultimately be metabolized into testosterone. CYP17 is the key enzyme for androgen biosynthesis in both the testes and adrenals, so its inhibition should stop the production of androgens in both places. Galeterone, moreover, is a potent blocker of the androgen receptor and causes down-regulation of androgen receptor (AR) protein expression in vitro and in vivo.
Galeterone is an inhibitor of CYP17A1.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001279PHR1623G7384
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
97.5-102.5% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
97.5-102.5% (titration)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)