Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł 276,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
276,25 zł
Cena katalogowa325,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C)=C1C)C(C)=C(C(CCCCCC(O)=O)C2=CC=CC=C2)C1=O
InChI
1S/C22H26O4/c1-14-15(2)22(26)20(16(3)21(14)25)18(17-10-6-4-7-11-17)12-8-5-9-13-19(23)24/h4,6-7,10-11,18H,5,8-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24)
InChI key
ZBVKEHDGYSLCCC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Biochem/physiol Actions
Seratrodast is a thromboxane A2 (TXA2) receptor (TP receptor) antagonist with anti-asthmatic activity.
Seratrodast is a thromboxane A2 (TXA2) receptor (TP receptor) antagonist with anti-asthmatic activity. Seratrodast inhibits the bronchconstriction induced by leukotriene D4 (LTD4), and platelet activating factor (PAF) with a long duration of action.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description fractionated antiserum, lyophilized powder | description suitable for microbiology | description suitable for microbiology |
| form powder | form lyophilized powder | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?