Przejdź do
SML1380
Sacubitril calcium salt
≥98% (HPLC), metallo-endopeptidase neprilysin inhibitor, powder
Synonim(y):
(2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, 4-[[(2S,4R)-5-Ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid calcium salt, 4-{[(2S,4R)-1-(4-Biphenylyl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-2-pentanyl]amino}-4-oxobutanoic acid; (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU-377 calcium salt, AHU377 calcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28NO5 · 0.5Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sacubitril calcium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ca+2].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc3ccc(cc3)c4ccccc4)C(=O)CCC(=O)[O-].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)[O-]
InChI key
DDLCKLBRBPYKQS-OXXXZDCLSA-L
Biochem/physiol Actions
Sacubitril (AHU377) is a prodrug inhibitor of the membrane metallo-endopeptidase neprilysin.
Sacubitril (AHU377) is a prodrug inhibitor of the membrane metallo-endopeptidase neprilysin. Sacubitril forms half of the heart failure combination drug LCZ696, along with the angiotensin-receptor blocker Valsartan. Sacubitril (AHU377) is cojnverted by esterases into the active inhibitor LBQ657, which prevents neprilysin′s degradation of atrial and brain natriuretic peptide, two blood pressure lowering peptides. The AHU377 valsartan combination drug LCZ696 showed a reduction in the risk of cardiovascular death of 20% compared to the standard ACE inhibitor enalapril, and also a 21% drop in the risk of hospitalization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A136101A121001A13710
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Narządy docelowe
Bone,Kidney, Central nervous system
Hazard Classifications
STOT RE 2 - STOT SE 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. what is the meaning for content of water 2.0 mol? I need it in %, thanks
    1 answer
    1. You would use the ratio of anhydrous molecular weight/hydrated molecular weight. You can then take that value and subtract it from 1. For 2 moles water that would be 430.52/466.52=~0.9228 1-.9228 =0.0772 or 7.72% water.