Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(N1CCC[C@H]1C(NC2=CC(C)=CC(C)=C2)=O)(C3=CC=C(OC)C=C3)=O
InChI
1S/C20H24N2O4S/c1-14-11-15(2)13-16(12-14)21-20(23)19-5-4-10-22(19)27(24,25)18-8-6-17(26-3)7-9-18/h6-9,11-13,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,23)/t19-/m0/s1
InChI key
NHPQGZOBHSVTAQ-IBGZPJMESA-N
Biochem/physiol Actions
ACT-462206 is a orally active, brain penetrant, potent and selective dual orexin1/2 receptor antagonist (DORA).
ACT-462206 is a orally active, brain penetrant, potent and selective dual orexin1/2 receptor antagonist (DORA). ACT-462206 decreases wakefulness, decreases sleep latency, and increases sleep efficacy in rats and dogs.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?