Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H27ClN3O5 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
543.97
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(COCC(NC1=C(C([O-])=O)C=C(Cl)C=C1)=O)N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2.[Na+]
InChI
1S/C28H28ClN3O5.Na/c29-22-11-12-24(23(17-22)28(35)36)30-25(33)18-37-19-26(34)31-13-15-32(16-14-31)27(20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21;/h1-12,17,27H,13-16,18-19H2,(H,30,33)(H,35,36);/q;+1/p-1
InChI key
JSHSGBIWNPQCQZ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
TMS5275 is an orally available, potent and selective inhibitor of PAI-1 that delivers antithrombotic benefits devoid of bleeding effect in nonhuman primates.
TMS5275 is an orally available, potent and selective inhibitor of PAI-1.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?