Przejdź do
SML1401
XL413 hydrochloride
≥98% (HPLC), serine-threonine kinase CDC7 inhibitor, powder
Synonim(y):
(S)-8-Chloro-2-(pyrrolidin-2-yl)benzofuro[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one hydrochloride, BMS-863233, XL-413
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
912,00 zł
775,20 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2980,00 zł
2533,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12ClN3O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.72 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
775,20 zł
Cena katalogowa912,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
XL413 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC2=C(C=C1)OC3=C2N=C([C@H]4NCCC4)NC3=O.C
InChI
1S/C14H12ClN3O2.CH4/c15-7-3-4-10-8(6-7)11-12(20-10)14(19)18-13(17-11)9-2-1-5-16-9;/h3-4,6,9,16H,1-2,5H2,(H,17,18,19);1H4/t9-;/m0./s1
InChI key
UYBMDYGAVMHMGF-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
XL413 is a selective inhibitor of the serine-threonine kinase CDC7 (cell division cycle 7 homolog), a regulator of cell cycle checkpoint control that has been implicated in protecting tumor cells from apoptotic cell death during replication stress. XL413 has an IC50 of 3.4 nM for CDC7, compared to 215 nM, 42 nM and 18 nM for CK2, PIM1 and pMCM2, respectively. XL413 caused significant tumor growth regression in rodent models, causing cell cycle arrest in the late S to G2 phase.
XL413 is a selective inhibitor of the serine-threonine kinase CDC7.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP3274
description
≥98% (HPLC)
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)