Przejdź do
SML1422
CCG-203971
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(4-Chlorophenyl)-1-[3-(2-furanyl)benzoyl]-3-piperidinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
321,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
321,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1NC(C(C2)CCCN2C(C3=CC(C4=CC=CO4)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C23H21ClN2O3/c24-19-8-10-20(11-9-19)25-22(27)18-6-2-12-26(15-18)23(28)17-5-1-4-16(14-17)21-7-3-13-29-21/h1,3-5,7-11,13-14,18H,2,6,12,15H2,(H,25,27)
InChI key
HERLZBNILRVHQN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CCG-203971 is an inhibitor of the Rho/MKL1/SRF transcriptional pathway, which has been shown to play a role in metastasis of melanoma and breast cancer and clinically associated with castration-resistant prostate cancer. CCG-203971 is a second-generation analog of CCG-1423 (SML0987) with an IC50 of 4.2 μM vs 1 μM for CCG-1423, but less cytotoxicity. In mouse studies, CCG-203971 inhibited invasion of PC-3 prostate cancer cells and was well tolerated up to doses of 100 mg/kg IP over 5 days.
The Rho/MRTF/SRF pathway has also been shown to be involved in multiple types of solid organ fibrosis. CCG-203971 repressed both matrix-stiffness and TGF-β-mediated fibrogenesis in human colonic myofibroblasts and showed antifibrotic activity in a murine model of skin injury and in pulmonary fibrosis lung fibroblasts.
CCG-203971 is an inhibitor of the Rho/MKL1/SRF transcriptional pathway.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
555558
description
≥98% (HPLC)
description
The Rho/SRF Pathway Inhibitor, CCG-1423, also referenced under CAS 285986-88-1, controls the biological activity of Rho/SRF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to beige
color
white
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)