Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 644,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
644,00 zł
Nazwa produktu
AMD3465, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CNCc2ncccc2
InChI
1S/C24H38N6/c1-2-13-29-24(5-1)20-28-19-22-6-8-23(9-7-22)21-30-17-4-12-26-15-14-25-10-3-11-27-16-18-30/h1-2,5-9,13,25-28H,3-4,10-12,14-21H2
InChI key
CWJJHESJXJQCJA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, CXCR4 antagonist I | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form liquid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility H2O: 25 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?