Przejdź do
SML1435
SPP86
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Isopropyl-3-(phenylethynyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1C(C#CC3=CC=CC=C3)=NN2C(C)C
InChI
1S/C16H15N5/c1-11(2)21-16-14(15(17)18-10-19-16)13(20-21)9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11H,1-2H3,(H2,17,18,19)
InChI key
JQOIRTDBHMDWMT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SPP86 is a potent cell permeable inihbitor of RET tyrosine kinase with an IC50 value of 8 nM and with some inhibitory activity at EphA1, FGFR1, Flt4, Lck and Yes. SPP86 does not inhibit p38, CSK, KIT, PDGF, Src or BCR-ABL. SPP86 inhibited RET-mediated activation of the PI3K/Akt and MAPK pathways at doses of 0.1- 1 μM in a cell line expressing oncogenic RET and inhibited RET-induced ERα phosphorylation and proliferation in MCF7 cells with an IC50 value of 1.0 μM, similar to tamoxifen.
SPP86 is a potent cell permeable inihbitor of RET tyrosine kinase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU042571RAB1664SAB5300387
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Ret
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
clone 8D10C9, ascites fluid
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)