Przejdź do
SML1447
Clemizole hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(p-Chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinylmethyl)benzimidazole hydrochloride, 1-(p-Chlorobenzyl)-2-pyrrolidylmethylenebenzimidazole hydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-1H-benzimidazole hydrochloride, CID 2782 hydrochloride, NSC 46261 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
454,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20ClN3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-605-4
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1CN2C(CN3CCCC3)=NC4=CC=CC=C42.[H]Cl
InChI
1S/C19H20ClN3.ClH/c20-16-9-7-15(8-10-16)13-23-18-6-2-1-5-17(18)21-19(23)14-22-11-3-4-12-22;/h1-2,5-10H,3-4,11-14H2;1H
InChI key
DNFMJYXRIMLMBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Clemizole is a potent anti-allergic drug.
Biochem/physiol Actions
Clemizole is a potent and preferring inhibitor of TRPC5 that efficiently blocks heterologously expressed homomeric TRPC5 channels as well as heteromeric TRPC1:TRPC5 channels. Clemizole is a potent and selective H1 histamine receptor antagonist. Clemizole inhibited binding of HCV RNA by NS4B inhibit HCV RNA replication in cell culture.
Clemizole is a potent and preferring inhibitor of TRPC5; Antihistaminic.
Clemizole is an antihistamine and an inhibitor of NS4B (nonstructural protein 4B) RNA of HCV (hepatitis C virus). Studies in Scn1α (sodium channel, voltage-gated, type I, α) Zebrafish mutant show that this drug has the potential as a therapeutic agent in Dravet Syndrome treatment.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS021588
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. In which solution clemizole will be dissolved ?
    1 answer
    1. As mentioned on the Product Specification Sheet, this product can be dissolved in warm water ? 2.0 mg/ml. The exact concentration will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. A Certificate can be accessed in the DOCUMENTATION section under 'Certificate of Analysis'. Please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sml1447#product-documentation