Our labs have validated the solubility of SML1468, Dienogest, at a concentration of 5 mg/mL in warmed DMSO.
As we offer many different options for Progesterone, it will be necessary to specify the catalog number before we can provide a recommendation.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 491,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
491,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -305 to -325°, c = 1 in dichloromethane
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@]1(CC#N)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3CC[C@@]21C)=O
InChI
1S/C20H25NO2/c1-19-8-6-16-15-5-3-14(22)12-13(15)2-4-17(16)18(19)7-9-20(19,23)10-11-21/h12,17-18,23H,2-10H2,1H3/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
InChI key
AZFLJNIPTRTECV-FUMNGEBKSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility - | solubility DMSO: >5 mg/mL |
| color white to beige | color - | color - | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dienogest
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
dienogestとprogesteroneはそれぞれ、DMSOとETOHに溶かすのがよいのでしょうか?