Przejdź do
SML1469
Ulipristal acetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(11β)-17-(Acetyloxy)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-19-norpregna-4,9-diene-3,20-dione, CDB-2914
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H37NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
475.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +165 to +185°, c = 1 in dichloromethane
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C[C@@]21C)=O
InChI
1S/C30H37NO4/c1-18(32)30(35-19(2)33)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)28(25)26(17-29(27,30)3)20-6-9-22(10-7-20)31(4)5/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17H2,1-5H3/t25-,26+,27-,29-,30-/m0/s1
InChI key
OOLLAFOLCSJHRE-ZHAKMVSLSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
Ulipristal acetate is a selective progesterone receptor modulator (SPRM) with tissue-selective partial antagonist activity. It has clinical use both as an emergency contraceptive and as a treatment for uterine fibroids. Ulipristal acetate acts as a partial antagonist on the hypothalamic–pituitary–ovarian axis to inhibit or delay ovulation without affecting human embryo implantation. As a progesterone antagonist, Ulipristal acetate selectively suppresses neo-vascularization, cell proliferation, and survival in uterine fibroid cells, but not in normal myometrial cells.
Ulipristal acetate is a selective progesterone receptor modulator (SPRM); contraceptive and treatment for fibroid tumors.
Ulipristal acetate is known to reduce uncontrolled bleeding due to post uterine fibroid surgery.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
170536717053781598303
Ramipril United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1598303
Ramipril
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ulipristal acetate
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)